Learn More
Fisherbrand™ Certified Vial Kit 9mm short thread, Amber Glass, 1.5mL, PP Screw Cap, Center hole, Natural Rubber/PTFE septum
Codice prodotto. 15313298 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Amber
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15313298
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Certified Kit, Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
  • Certified Kit ND9
  • 9mm
  • Glass
  • Clear
  • 1.5mL
  • Screw Cap
  • Center hole (6 mm)
  • Polypropylene
  • Natural Rubber/PTFE septum
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Blue
Material (Liner) Natural Rubber/TEF
Colore Amber
Diametro (sistema metrico) esterno 11.6 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 1.85 mL
N. per confezione 100
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Dimensione chiusura 9-425
Marking Spot