Learn More
Fisherbrand™ Certified Vial Kit 9mm short thread, Amber Glass, 1.5mL, PP Screw Cap, Center hole, Silicone/PTFE septum
Codice prodotto. p-7113958 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Marking Spot:
No
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 13439748
Edge
Certified Kit, Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
  • Certified Kit ND9
  • 9mm
  • Glass
  • Amber
  • 1.5mL
  • Screw Cap
  • Center hole (6 mm)
  • Polypropylene
  • Silicone/PTFE
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Blue
Material (Liner) Silicone/PTFE
Colore Amber
Diametro (sistema metrico) esterno 11.6 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 1.85 mL
N. per confezione 100
Durezza 45° shore A
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Spessore (sistema metrico) 1.0 mm
Dimensione chiusura 9-425
Marking Spot