Learn More
Cesium, 99.8% (metals basis)
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
50 g
Dimensione della confezione:
1g
50g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cesium |
| Colore | Silver |
| Quantità | 5 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99.8% (Metals basis) |
| IUPAC Name | cesium |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Cesium
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
- H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- P223-Evitare qualunque contatto con l'acqua.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Cesium