Learn More
Cesium, 99.8% (metals basis)
Codice prodotto. p-4824670
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
50 g
Dimensione della confezione:
1g
50g
5g
Codice prodotto. 11354648
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043005.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7440-46-2 | Cs | 132.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-46-2
Formula molecolare Cs
Molecular Weight (g/mol) 132.91
Numero MDL MFCD00134037
InChI Key TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo caesium, cesium-133, cesium, elemental, unii-1ksv9v4y4i, metals basis, 1ksv9v4y4i, cesio, zaesium, casium, zasium
PubChem CID 5354618
ChEBI CHEBI:30514
SMILES [Cs]
Specifica
Materiale o nome chimico Cesium
Colore Silver
Quantità 1 g
Intervallo percentuale saggio 99.8% (Metals basis)
IUPAC Name caesium