Learn More
Cesium, 99.95+%, (trace metal basis)
Codice prodotto. p-222808 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10501281
Marca: Thermo Scientific 219190010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7440-46-2 | Cs | 132.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-46-2
Formula molecolare Cs
Molecular Weight (g/mol) 132.91
Numero MDL MFCD00134037
InChI Key TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo caesium, cesium-133, cesium, elemental, unii-1ksv9v4y4i, metals basis, 1ksv9v4y4i, cesio, zaesium, casium, zasium
PubChem CID 5354618
ChEBI CHEBI:30514
SMILES [Cs]
Specifications
Materiale o nome chimico Cesium
Colore Golden
Nota nome 99.95+%
Punto di fusione 28.5°C
Punti di ebollizione 705.0°C
Densità 1.8730g/mL
Quantità 1 g
Intervallo percentuale saggio 99.95+%
Indice di Merck 15, 2007
IUPAC Name cesium
Peso formulazione 132.91
Percent Purity ≥99.95%
Grado Base per metalli in tracce
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cesium
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Precautionary Statement
  • P223-Evitare qualunque contatto con l'acqua.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.