Learn More
Cesium acetate, 99.998% (metals basis)
Codice prodotto. 11460730
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11460730
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044434.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3396-11-0 | C2H3CsO2 | 191.949 g/mol
Cesium acetate is used in organic synthesis especially in the Perkin reaction to prepare unsaturated cinnamic-type acids. It is used in petroleum drilling fluids as an alternative to cesium formate. In organometallic chemistry, it is an additive for metal-ctalyzed coupling reactions. It is also used in the inversion of stereo chemistry of secondary alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3396-11-0
Formula molecolare C2H3CsO2
Molecular Weight (g/mol) 191.949
Numero MDL MFCD00013056
InChI Key ZOAIGCHJWKDIPJ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo cesium acetate, acetic acid, cesium salt, caesium acetate, acetic acid, cesium salt 1:1, acetic acid, cesiumsalt, acetic acid cesium salt, caesium 1+ ion acetate, cesiumacetate, acetic acid cesium, caesium 1+ acetate ion
PubChem CID 5152919
IUPAC Name cesium;acetate
SMILES CC(=O)[O-].[Cs+]
Specifica
Materiale o nome chimico Cesium acetate
Punto di fusione 194°C
Forma fisica Lump/Powder
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Informazioni di solubilità Soluble in water and dimethyl sulfoxide.
Peso formulazione 191.95
Percent Purity 99.998%
Odore Weak
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cesium acetate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Acetic acid, cesiumsalt,Contiene: 2-Benzylpyridine,Contiene: Acetic acid, cesiumsalt,Contiene: 2-Benzylpyridine,Contiene: Acetic acid, cesiumsalt,Contiene: 2-Benzylpyridine,Contiene: Acetic acid, cesiumsalt,Contiene: 2-Benzylpyridine,Contiene: Acetic acid, cesiumsalt,Contiene: 2-Benzylpyridine,Contiene: Acetic acid, cesiumsalt,Contiene: 2-Benzylpyridine,Contiene: Acetic acid, cesiumsalt,Contiene: 2-Benzylpyridine,Contiene: Acetic acid, cesiumsalt,Contiene: 2-Benzylpyridine,Contiene: Acetic acid, cesiumsalt,Contiene: 2-Benzylpyridine,Contiene: Acetic acid, cesiumsalt,Contiene: 2-Benzylpyridine,Contiene: Acetic acid, cesiumsalt,Contiene: 2-Benzylpyridine,Contiene: Acetic acid, cesiumsalt,Contiene: 2-Benzylpyridine,Contiene: Acetic acid, cesiumsalt,Contiene: 2-Benzylpyridine,Contiene: Acetic acid, cesiumsalt,Contiene: 2-Benzylpyridine