Learn More
Cesium acetate, 99%, for analysis
Codice prodotto. p-3593398 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10186863
Marca: Thermo Scientific Acros 390830250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3396-11-0 | C2H3CsO2 | 191.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3396-11-0
Formula molecolare C2H3CsO2
Molecular Weight (g/mol) 191.96
Numero MDL MFCD00013056
InChI Key ZOAIGCHJWKDIPJ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo cesium acetate, acetic acid, cesium salt, caesium acetate, acetic acid, cesium salt 1:1, acetic acid, cesiumsalt, acetic acid cesium salt, caesium 1+ ion acetate, cesiumacetate, acetic acid cesium, caesium 1+ acetate ion
PubChem CID 5152919
IUPAC Name cesium;acetate
SMILES CC(=O)[O-].[Cs+]
Specifica
Materiale o nome chimico Cesium acetate
Punto di fusione 194.0°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals and/or Chunks
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare CH3CO2Cs
Informazioni di solubilità Solubility in water: 91.5% (21°C).
Peso formulazione 191.96
Percent Purity 99%
Grado Analytical
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cesium acetate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Acetic acid, cesiumsalt