Learn More
Cesium acetate, 97%, pure
Codice prodotto. 10256390 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10256390
Marca: Thermo Scientific Acros 191040250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3396-11-0 | C2H3CsO2 | 191.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3396-11-0
Formula molecolare C2H3CsO2
Molecular Weight (g/mol) 191.96
Numero MDL MFCD00013056
InChI Key ZOAIGCHJWKDIPJ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo cesium acetate, acetic acid, cesium salt, caesium acetate, acetic acid, cesium salt 1:1, acetic acid, cesiumsalt, acetic acid cesium salt, caesium 1+ ion acetate, cesiumacetate, acetic acid cesium, caesium 1+ acetate ion
PubChem CID 5152919
IUPAC Name cesium;acetate
SMILES CC(=O)[O-].[Cs+]
Specifica
Materiale o nome chimico Cesium acetate
Nota nome Pure
Punto di fusione 194.0°C
Colore White
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CO2Cs
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: 91.5% (21°C).
Peso formulazione 191.96
Percent Purity 99%
Grado Pure
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cesium acetate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Acetic acid, cesiumsalt