Learn More
Cesium bromide, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. p-4824664
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 11312018
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012928.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7787-69-1 | BrCs | 212.81 g/mol
Cesium bromide is applied to make radiation detectors and other measuring devices. Cesium bromide has limited application in the deep IR. Cesium bromide is slightly more amenable to optical working than CsI and is sometimes utilized as a beam splitter component in wideband spectrophotometers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7787-69-1
Formula molecolare BrCs
Molecular Weight (g/mol) 212.81
Numero MDL MFCD00010954
InChI Key LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo cesium bromide, caesium bromide, cesium bromide csbr, tricesium tribromide, csbr, unii-06m25edm3f, caesium 1+ ion bromide, cesiumbromide, br.cs, caesium i bromide
PubChem CID 24592
IUPAC Name cesium;bromide
SMILES [Br-].[Cs+]
Specifica
Punti di ebollizione 1300°C
Materiale o nome chimico Cesium bromide
Punto di fusione 636°C
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 99.9% (Metals basis)
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 212.81
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.6984
Sensibilità Hygroscopic
Densità 4.44
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cesium bromide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Cesium bromide