Learn More
Cesium bromide, 99% (metals basis)
Codice prodotto. p-4781847
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 11386858
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013490.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7787-69-1 | BrCs | 212.81 g/mol
Cesium bromide is used in optics as a beamsplitter component in wide-band spectrophotometers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7787-69-1
Formula molecolare BrCs
Molecular Weight (g/mol) 212.81
Numero MDL MFCD00010954
InChI Key LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo cesium bromide, caesium bromide, cesium bromide csbr, tricesium tribromide, csbr, unii-06m25edm3f, caesium 1+ ion bromide, cesiumbromide, br.cs, caesium i bromide
PubChem CID 24592
IUPAC Name cesium;bromide
SMILES [Br-].[Cs+]
Specifica
Punti di ebollizione 1300°C
Materiale o nome chimico Cesium bromide
Punto di fusione 636°C
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 99% (Metals basis)
Informazioni di solubilità Very soluble in water. Soluble in alcohol. Insoluble in acetone
Peso formulazione 212.81
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.6984
Sensibilità Hygroscopic
Densità 4.44 g/cm3 at 20°C