Learn More
Cesium carbonate, 99.5%, for analysis
Codice prodotto. p-222819 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
5g
Codice prodotto. 10008972
Marca: Thermo Scientific Acros 192040050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 534-17-8 | CCs2O3 | 325.82 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 534-17-8
Formula molecolare CCs2O3
Molecular Weight (g/mol) 325.82
Numero MDL MFCD00010957
InChI Key FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonate
PubChem CID 10796
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Materiale o nome chimico Cesium carbonate
Punto di fusione >400°C
Nota nome 99.5%
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99.4% min. (By difference)
Formula lineare Cs2CO3
Fieser 07,57; 08,81; 09,99; 12,108; 13,70; 14,77; 15,73
Indice di Merck 15,2009
Informazioni di solubilità Solubility in water: 261 g/100mL water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
IUPAC Name dicesium;carbonate
Peso formulazione 325.82
Percent Purity 99.5%
Grado Analytical
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (500°C)
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 4.072
Densità 4.0720g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cesium carbonate
Palabra de advertencia
  • Pericolo
Clasificación
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consejos de prudencia
  • P263-Evitare il contatto durante la gravidanza/l'allattamento.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado