Learn More
Cesium carbonate, 99% (metals basis)
Codice prodotto. 11347617
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
5g
Codice prodotto. 11347617
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012887.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Catalyst in ethylene oxide polymerization, in coating spatter-free welding of steel in CO2, and in oxide cathodes | CAS: 534-17-8 | CCs2O3 | 325.82 g/mol
Cesium carbonate is the precursor for other cesium compounds. It acts as a base in sensitive organic reactions. Suzuki, Heck and Sonogashira synthesis are some of the important reactions involving cesium carbonate. It finds use in solar cells as it increases the power conversion efficiency of cells through the transfer of electrons. It is also used in the production of special optical glasses, petroleum catalytic additives, special ceramics, and in sulfuric acid industry. It is useful in the N-alkylation (of sulfonamides, beta-lactams, indoles, heterocycles, and several sensitive nitrogen compounds), carbamination of amines, carbonylation of alcohols, and aerobic oxidation of alcohols into carbonyl compounds without over oxidations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 534-17-8
Formula molecolare CCs2O3
Molecular Weight (g/mol) 325.82
Numero MDL MFCD00010957
InChI Key FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonate
PubChem CID 10796
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Cesium carbonate
Punto di fusione 610°C (decomposition)
Forma fisica Powder/Granules
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 99% (metals basis)
Beilstein 4546405
Informazioni di solubilità Freely soluble in water. Soluble in ethanol,dimethylformamide and dimethyl sulfoxide.
IUPAC Name dicaesium(1+) carbonate
Peso formulazione 325.82
Sensibilità Hygroscopic
Densità 4.072 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cesium carbonate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Cesium carbonate