Learn More
Cesium chloride, 99.99%, (trace metal basis), for spectroscopy, optical grade
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Unit Size:
100g
25g
500g
5g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For ultra trace analysis, For UV/VIS spectroscopy
Specifications
Specifications
| Punti di ebollizione | 1290.0°C |
| Materiale o nome chimico | Cesium chloride |
| Punto di fusione | 646.0°C |
| Nota nome | For spectroscopy |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Forma fisica | Crystalline Solid |
| Quantità | 100 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99.99% |
| Formula lineare | CsCl |
| Indice di Merck | 15, 2010 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Cesium chloride
- Attenzione
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.