Learn More
Cesium Chloride, 99.999% (Metals Basis), Molecular Biology Grade, Ultrapure
Codice prodotto. 15825228 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
Codice prodotto. 15825228
Marca: Thermo Scientific J75822.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Used for density gradient high speed centrifugation separation of λ-phage, M13 and plasmid DNA. | CAS: 7647-17-8 | ClCs | 168.36 g/mol
Used for density gradient high speed centrifugation separation of λ phage, M13 and plasmid DNA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-17-8
Formula molecolare ClCs
Molecular Weight (g/mol) 168.36
Numero MDL MFCD00010955
InChI Key AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
SMILES [Cl-].[Cs+]
Specifica
Punti di ebollizione 1303°C
Materiale o nome chimico Cesium Chloride
Punto di fusione 646°C
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 500 g
Note percentuale saggio Metal basis
IUPAC Name cesium;chloride
Peso formulazione 168.36
Percent Purity 99.999%
Grado Biologia molecolare
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 3.99
Densità 3.99