Learn More
Cesium chloride, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. p-4407367
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11391588
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010993.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7647-17-8 | ClCs | 168.36 g/mol
Cesium chloride is widely utilized as a precursor for the source of cesium ions. It finds an application in analytical chemistry and acts as a reagent to identify inorganic ions like aluminum, gallium and chromium by the color and morphology of the precipitate. Its radioisotopes are employed in nuclear medicine applications such as treatment of cancer and diagnosis of myocardial infarction. Occasionally, it can act as a phase transfer catalyst in selected organic reactions. It is applied in the manufacturing of electrical conducting glasses and screens of cathode ray tubes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-17-8
Formula molecolare ClCs
Molecular Weight (g/mol) 168.36
Numero MDL MFCD00010955
InChI Key AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
SMILES [Cl-].[Cs+]
Specifica
Punti di ebollizione 1303°C
Materiale o nome chimico Cesium chloride
Punto di fusione 646°C
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99.999% (Metal basis)
Informazioni di solubilità Soluble in water and concentrated hydrochloric acid.
IUPAC Name cesium;chloride
Peso formulazione 168.36
Indice di rifrazione 1.6418
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto White powder/crystalline/beads
Densità 3.99
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cesium chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Cesium chloride