Learn More
Cesium chloride, 99.999%, (trace metal basis), extra pure
Codice prodotto. p-4509679 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 10296770
Marca: Thermo Scientific Acros 192810100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7647-17-8 | ClCs | 168.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-17-8
Formula molecolare ClCs
Molecular Weight (g/mol) 168.36
Numero MDL MFCD00010955
InChI Key AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
SMILES [Cl-].[Cs+]
Specifica
Punti di ebollizione 1290.0°C
Materiale o nome chimico Cesium chloride
Punto di fusione 646.0°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99.999%
Formula lineare CsCl
Indice di Merck 15,201
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1860g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in acetone
IUPAC Name caesium(1+) chloride
Peso formulazione 168.36
Percent Purity 99.999%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cesium chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.