Learn More
Cesium chloride, ultra dry, 99.99% (metals basis)
Product Code. 11330328
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
11330328 10 g 10g
11310328 50 g 50g
11320328 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11330328 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043720.09
 Restricted Item
In stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 7647-17-8 | ClCs | 168.36 g/mol
Cesium chloride is widely utilized as a precursor for the source of cesium ions. It finds application in analytical chemistry and acts as a reagent to identify inorganic ions like aluminum, gallium and chromium by the color and morphology of the precipitate. Its radioisotopes are employed in nuclear medicine applications such as treatment of cancer and diagnosis of myocardial infarction. Occasionally, it can act as a phase transfer catalyst in selected organic reactions. It is applied in the manufacturing of electrically conducting glasses and screens of cathode ray tubes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-17-8
Molecular Formula ClCs
Molecular Weight (g/mol) 168.36
MDL Number MFCD00010955
InChI Key AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
SMILES [Cl-].[Cs+]
Spezifikation
Boiling Point 1303°C
Melting Point 646°C
Color White
Physical Form Beads
Quantity 10 g
Odor Odorless
Refractive Index 1.6418
Sensitivity Hygroscopic
Assay Percent Range 99.99% (Metals basis)
Density 3.99
Solubility Information Soluble in water and alcohol. Insoluble in acetone.
IUPAC Name caesium(1+) chloride
Formula Weight 168.36
Chemical Name or Material Cesium chloride
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.