Learn More
Cesium Chloride (White Crystalline Powder/Molecular Biology), Fisher BioReagents
Codice prodotto. p-25038
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
Codice prodotto. 10734344
Marca: Fisher BioReagents BP210100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
This Molecular Biology-grade cesium chloride is ideal for UV analysis of nucleic acids during density-gradient centrifugation and for the isolation of plasmid DNA, phage DNA, virus particles, and RNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-17-8
Formula molecolare ClCs
Molecular Weight (g/mol) 168.36
Numero MDL MFCD00010955
InChI Key AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
IUPAC Name caesium(1+) chloride
SMILES [Cl-].[Cs+]
Specifica
Punti di ebollizione 1290°C
Materiale o nome chimico Cesium Chloride
Punto di fusione 646°C
Colore White
pH 5 to 9
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 100 g
Note sul grado di purezza DNase-, RNase- and Protease-Free
Intervallo percentuale saggio ≥99.999 %
Indice di Merck 15, 2010
Peso formulazione 168.36
Percent Purity ≥99.999%
Grado Biologia molecolare
Imballaggio Flacone in polietilene
Indice di rifrazione 1.367 to 1.371 (at 25°C)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cesium chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.