Learn More
Cesium iodide, 99.999%, (trace metal basis)
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 1280.0°C |
| Materiale o nome chimico | Cesium iodide |
| Punto di fusione | 626.0°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 50 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99.999% |
| Formula lineare | CsI |
| Indice di Merck | 15,2013 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 740g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, slightly soluble in methanol, practically insoluble in acetone |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Cesium iodide
- Attenzione
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.