Learn More
Cesium iodide, 99.999%, (trace metal basis)
Codice prodotto. 11944211 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
Codice prodotto. 11944211
Marca: Thermo Scientific Acros 192820010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7789-17-5 | CsI | 259.81 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-17-5
Formula molecolare CsI
Molecular Weight (g/mol) 259.81
Numero MDL MFCD00010962
InChI Key XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo cesium iodide, caesium iodide, cesium monoiodide, dicesium diiodide, tricesium triiodide, cesiumiodide, cesium iodide cs2i2, cesium iodide cs3i3, unii-u1p3gvc56l
PubChem CID 24601
SMILES [I-].[Cs+]
Specifica
Punti di ebollizione 1280.0°C
Materiale o nome chimico Cesium iodide
Punto di fusione 626.0°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 1 g
Intervallo percentuale saggio 99.999%
Formula lineare CsI
Indice di Merck 15,2013
Informazioni di solubilità Solubility in water: 740g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, slightly soluble in methanol, practically insoluble in acetone
IUPAC Name caesium(1+) iodide
Peso formulazione 259.8
Percent Purity 99.999%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cesium iodide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.