Learn More
Thermo Scientific™ Cesium Iodide Optical Window, Dia.: 50.8mm
Codice prodotto. 15497035
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15497035
Marca: Thermo Scientific™ 045647.KS
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Optical Window
Materiale Cesium Iodide
Spessore (sistema metrico) 3mm
Quantità 1 Ea.
Diametro (sistema metrico) 50.8 mm