Learn More
Cesium nitrate, 99.8% (metals basis)
Codice prodotto. 11387607
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 11387607
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012884.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Preparation of Cs compounds | CAS: 7789-18-6 | CsNO3 | 194.909 g/mol
Preparation of cesium compoundsCesium nitrate prisms are used in infrared spectroscopy, x-ray phosphors and scintillation counters. It is a precursor material for the synthesis of cesium nitratocuprate and cesium salts. Cesium nitrate doped on carbon-based ruthenium catalyst plays an important role in synthesis of ammonia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-18-6
Formula molecolare CsNO3
Molecular Weight (g/mol) 194.909
Numero MDL MFCD00010963
InChI Key NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cesium nitrate, caesium nitrate, nitric acid, cesium salt, cesium i nitrate 1:1, caesium 1+ nitronate, acmc-1bhhg, caesium 1+ ion nitronate, ksc492a7j
PubChem CID 62674
IUPAC Name cesium;nitrate
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[Cs+]
Specifica
Punti di ebollizione (decomposition)
Materiale o nome chimico Cesium nitrate
Punto di fusione 414°C
Forma fisica Crystalline
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 99.8% (metals basis)
Informazioni di solubilità Soluble in 5 parts cold and 0.5 parts boiling water. Soluble in acetone. Slightly soluble in alcoholSoluble in water and acetone. Slightly soluble in ethanol.
Peso formulazione 194.91
Indice di rifrazione 1.55
Sensibilità Hygroscopic
Densità 3.68
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Caesium Nitrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Solido comburente Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Cesium nitrate