Learn More
Cesium nitrate, 99.9%, (trace metal basis), for analysis
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cesium Nitrate |
| Punto di fusione | 414.0°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Crystalline Powder and/or Crystals |
| Quantità | 1 kg |
| Intervallo percentuale saggio | 99.9% |
| Formula lineare | CsNO3 |
| Numero UN | 1451 |
| Indice di Merck | 15,2014 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 9.16 g/100mL (0°C). Other solubilities: soluble in acetone, slightly soluble in alcohol |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Cesium nitrate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Solido comburente Categoria 1
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.