Learn More
Cesium tungsten oxide, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. 11353598
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11353598
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039206.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13587-19-4 | Cs2O4W
Cesium tungsten oxide is used for making transparent insulation coating that has the best infrared transparent barrier feature.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13587-19-4
Formula molecolare Cs2O4W
Numero MDL MFCD00049438
Sinonimo Cesium tungstate
Specifica
Materiale o nome chimico Cesium tungsten oxide
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99.9% (Metals basis)
Informazioni di solubilità It is soluble in water.
Peso formulazione 513.66
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic