missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Cetrorelix Acetate

Codice prodotto. 16451768
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16451768

Marca: MedChemExpress HYP0009A

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Cetrorelix Acetate (SB-75 acetate) is a potent gonadotropin-releasing hormone (GnRH) receptor antagonist with an IC50 of 1.21 nM.

Specifica

Purezza 99.18%
CAS 145672-81-7
Content And Storage Sealed storage, away from moisture and light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Peso molecolare 1491.09 g/mol
Product Type Reference compound
Quantità 5 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubilità DMSO : 50 mg/mL (33.53 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (1.34 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo SB-75 acetate
Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato