Learn More
Cetuximab Mouse, Unconjugated, Monoclonal Antibody, AcroBiosystems
Mouse Monoclonal Antibody
Specifica
Antigene Cetuximab
Classificazione Monoclonal
Coniugato Unconjugated
Specie ospite Hybridoma
Status giuridico RUO
Visualizza altre specifiche
Descrizione
Descrizione
Cetuximab Monoclonal antibody specifically detects Cetuximab.
Specifica
Specifica
Cetuximab
Unconjugated
RUO
-20°C
Monoclonal
Hybridoma