missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress CFDA-SE
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
5mg
Descrizione
Covalently bound CFSE is divided equally between daughter cells, allowing discrimination of successive rounds of cell division.
Specifica
Specifica
| Quantità | 5 mg |
| Product Type | Dye Reagents |
| Peso molecolare | 557.46 g/mol |
| Solubilità | DMSO : 50 mg/mL (89.69 mM; Need ultrasonic) |
| Content And Storage | -20°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Bersaglio | HBV |
| CAS | 150347-59-4 |
| Sinonimo | 5(6)-Carboxyfluorescein diacetate succinimidyl ester ∣ 5(6)-CFDA N-succinmidyl ester |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto