Learn More
MedChemExpress CFDA-SE
Codice prodotto. 16488768
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
5mg
Codice prodotto. 16488768
Marca: MedChemExpress HYD0938
MedChemExpress CFSE (5(6)-Carboxyfluorescein diacetate succinimidyl ester) is an intracellular fluorescent dye which can track proliferating cells.
Covalently bound CFSE is divided equally between daughter cells, allowing discrimination of successive rounds of cell division.
Specifica
Quantità 10 mg
Product Type Dye Reagents
Peso molecolare 557.46 g/mol
Solubilità DMSO : 50 mg/mL (89.69 mM; Need ultrasonic)
Content And Storage -20°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Shipping Condition Room temperature
Bersaglio HBV
CAS 150347-59-4
Sinonimo 5(6)-Carboxyfluorescein diacetate succinimidyl ester ∣ 5(6)-CFDA N-succinmidyl ester
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.