Learn More
Abnova™ CFL1 (Human) Recombinant Protein
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Descrizione
- Sequence: MASGVAVSDGVIKVFNDMKVRKSSTPEEVKKRKKAVLFCLSEDKKNIILEEGKEILVGDVGQTVDDPYATFAKMLPDKDCRYALYDATYETKESKKEDLVFIFWAPESAPLKSKMIYASSKDAIKKKLTGIKHELQANCYEGVKDRCTLAEKLGGSAVISLEGKPL
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | AAH11005 |
| ID gene (immissione) | 1072 |
| Nome | cofilin 1 (non-muscle) |
| Metodo di preparazione | Wheat germ expression system |
| Analisi di controllo qualità | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Quantità | 25 μg |
| Requisiti di stoccaggio | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Alias gene | CFL |
| Simbolo del gene | CFL1 |
| Specie | Wheat Germ (in vitro) |
| Vedi altri risultati |