Learn More
Abnova™ CFL1 (Human) Recombinant Protein
Codice prodotto. p-7164085
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Codice prodotto. 16116224
Marca: Abnova™ H00001072P01.10ug
Human CFL1 full-length ORF ( AAH11005, 1 a.a. - 166 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MASGVAVSDGVIKVFNDMKVRKSSTPEEVKKRKKAVLFCLSEDKKNIILEEGKEILVGDVGQTVDDPYATFAKMLPDKDCRYALYDATYETKESKKEDLVFIFWAPESAPLKSKMIYASSKDAIKKKLTGIKHELQANCYEGVKDRCTLAEKLGGSAVISLEGKPL
Specifica
Numero di accesso AAH11005
ID gene (immissione) 1072
Nome cofilin 1 (non-muscle)
Metodo di preparazione Wheat germ expression system
Analisi di controllo qualità 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quantità 10 μg
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene CFL
Simbolo del gene CFL1
Specie Wheat Germ (in vitro)
Tag proteine GST
Tampone 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer