Learn More
CFTR(inh)-172, MedChemExpress
Codice prodotto. 16449657
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16449657
Marca: Medchem Express HY16671
MedChemExpress CFTR(inh)-172 is a potent and selective blocker of the CFTR chloride channel; reversibly inhibits CFTR short-circuit current in less than 2 minutes with a Ki of 300 nM.
CFTR(inh)-172 is a potent and selective blocker of the CFTR chloride channel
Specifica
Materiale o nome chimico CFTR(inh)-172
Forma fisica Solid
CAS 307510-92-5
Colore Yellow
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H10F3NO3S2
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (122.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES S=C(S/1)N(C2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2)C(C1=C\C3=CC=C(C=C3)C(O)=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 409.4
Peso formulazione 409.4
Percent Purity 98.7%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.