missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CFTR(inh)-172, MedChemExpress

Codice prodotto. 16447118
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16447118

Marca: Medchem Express HY16671

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress CFTR(inh)-172 is a potent and selective blocker of the CFTR chloride channel; reversibly inhibits CFTR short-circuit current in less than 2 minutes with a Ki of 300 nM.

CFTR(inh)-172 is a potent and selective blocker of the CFTR chloride channel

Specifica

Materiale o nome chimico CFTR(inh)-172
Forma fisica Solid
CAS 307510-92-5
Colore Yellow
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H10F3NO3S2
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (122.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES S=C(S/1)N(C2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2)C(C1=C\C3=CC=C(C=C3)C(O)=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 409.4
Peso formulazione 409.4
Percent Purity 98.7%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato