Learn More
CGS 9343B, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18015382
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Codice prodotto. 18015382
Marca: Tocris Bioscience 2255/10
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Calmodulin antagonist
Calmodulin antagonist; inhibits calmodulin-stimulated cAMP phosphodiesterase activity with an IC50 of 3.3 nM. Also prevents estrogen-induced transcription activation by ER, reversibly blocks voltage-activated Na+, Ca2+ and K+ currents in PC12 cells and inhibits nAChR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico CGS 9343B
CAS 109826-27-9
Formula molecolare C30H32N4O6
Numero MDL MFCD04113002
Quantità 10 mg
Sinonimo 1,3-dihydro-1-1-4-methyl-4h,6h-pyrrolo 1,2-a 4,1-benzoxazepin-4-yl methyl-4-piperidinyl-2h-benzimidazol-2-one maleate
InChI Key NGODOSILXOFQPH-BTJKTKAUNA-N
SMILES OC(=O)\C=C/C(O)=O.CC1(CN2CCC(CC2)N2C(=O)NC3=CC=CC=C23)OCC2=CC=CC=C2N2C=CC=C12
IUPAC Name (2Z)-but-2-enedioic acid; 1-[1-({7-methyl-8-oxa-2-azatricyclo[8.4.0.0²,⁶]tetradeca-1(14),3,5,10,12-pentaen-7-yl}methyl)piperidin-4-yl]-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one
Molecular Weight (g/mol) 544.61
PubChem CID 14171586
Peso formulazione 544.61
Percent Purity >98%