Learn More
CH-223191, MedChemExpress
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
200mg
50mg
Descrizione
CH-223191 is a potent and specific antagonist of aryl hydrocarbon receptor (AhR).
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | CH-223191 |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 301326-22-7 |
| Colore | Orange |
| Quantità | 10 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C19H19N5O |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 125 mg/mL (374.94 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=CC=NN1C)NC2=CC=C(/N=N/C3=CC=CC=C3C)C=C2C |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Product Content Correction
The Fisher Scientific Encompass Program offers items which are not part of our distribution portfolio. These products typically do not have pictures or detailed descriptions. However, we are committed to improving your shopping experience. Please use the form below to provide feedback related to the content on this product.