Learn More
Skytec™ CH201 Safety Gloves
Codice prodotto. 30274508
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
10 paia
Codice prodotto. 30274508
Marca: Skytec™ SKG00070BL
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
SKYTEC CH201 features a lightweight unsupported nitrile gauntlet with electro static discharge properties.
  • Nitrile ESD Unlined Glove with Textured Finish
  • Soft and flexible nitrile
  • Specially formulated glove to dissipate static charge
  • Resistant to a wide variety of chemicals and solvents
  • Straight cuff
  • Length:30 cm
  • Thickness: 0.38 mm
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 6
Certifications/Compliance (Europe) CE III, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A1,Abrasion 6,Puncture 2, EN 374-1:2016 Type A: J,K,L,M,O,P,S,T, EN 374-5:2016, EN 388:2016 + A1:2018 3001X, EN 16350:2014, EN 21420:2020
Accelerator Free No
Applicazioni Industrial
Coating Material Nitrile
Colore Black
Monouso Single-use
Finitura esterna Grip Pattern
Hand Ambidextrous
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free Yes
Powdered Powder Free
Product Type ESD Gloves
Size 2X-Large
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 15 mil
Spessore (sistema metrico) 0.38 mm
EN388 Standard 3001X
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES J, K, L, M, O, P, S, T
Lunghezza (sistema metrico) 330 mm
Peso (sistema imperiale) 2.93 oz.
Peso (sistema metrico) 83 g