Learn More
Skytec™ CH402 Safety Gloves
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
10 paia
Descrizione
- Flock-lined Chloroprene Chemical Resistant Glove with an Embossed Grip
- Chloroprene protects against a wide variety of chemicals including acids
- Forearm well protected
- Length: 30 cm
- Thickness: 0.75 mm
Specifica
Specifica
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Certifications/Compliance (Europe) | CE III, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A1,Abrasion 3,Puncture 2, EN 374-1:2016 Type A: A,K,L,M,N,O,P,S,T, EN 374-5:2016, EN 388:2016 + A1:2018 3110X, EN 21420:2020 |
| Applicazioni | Industrial |
| Colore | Black |
| Latex Free | Yes |
| Materiale | Polychloroprene |
| Product Type | Neoprene Gloves |
| Size | Large |
| Spessore (sistema imperiale) | 29.5 mil |
| Spessore (sistema metrico) | 0.75 mm |
| Vedi altri risultati |