Learn More
mb2 Seduta in ecopelle nero su piedini
Click to view available options
:
Artificial Leather, Footrest
Descrizione
- Sedia da laboratorio in ecopelle nero
- Sedile e schienale in ecopelle
- Meccanica asincrono con traslazione del sedile
- Regolabile in altezza tramite cilindro pneumatico
- Poggiapiedi
- Base in nylon rinforzato a 5 razze
- Piedini
Specifica
Specifica
| Product Type | Contact Seat Chair |
| Colore | Black |
| Adjustable (Height) | Yes |
| Stile parte posteriore | Ergonomic |
| Quantità | 1 Ea. |
| Altezza seduta | 680 to 890 mm |
| Peso (sistema metrico) | 16.76 kg |
| Con bracciolo | No |
| Con schienale | Yes |
| Con ruote | Yes |
| Vedi altri risultati |