Learn More
Chalcogran 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30309090
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Codice prodotto. 30309090
Marca: Dr. Ehrenstorfer DREA11078000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Chalcogran
CAS 38401-84-2
Nomi componenti o analita Chalcogran
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H16 O2
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 2-Ethyl-1,6-dioxaspiro[4.4]nonane, 2-Ethyl-1,6-dioxaspiro[4,4]nonane, Chalcogran
InChI Formula InChI=1S/C9H16O2/c1-2-8-4-6-9(11-8)5-3-7-10-9/h8H,2-7H2,1H3
SMILES CCC1CCC2(CCCO2)O1
IUPAC Name 2-ethyl-1,6-dioxaspiro[4.4]nonane
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 156.2221
Quantità 1 mL
Peso formulazione 156.115 g/mol