Learn More
Nabertherm Chamber Furnace LH 1400 Series with C440 Controller
Codice prodotto. 15928350 Sfoglia Tutto Nabertherm Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 L
30 L
60 L
120 L
216 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Product Code. 15928350
Brand: Nabertherm LH0640NCNE
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Robust insulation of light refractory bricks. With a wide variety of optional equipment, these chamber furnaces can be optimally adapted to your processes.
  • Maximum Temperature: 1400 °C
  • Dual shell housing with rear ventilation, provides for low shell temperatures
  • Five-sided heating for very good temperature uniformity
  • Heating elements on support tubes ensure free heat radiation and a long service life
  • Controller mounted on furnace door and removable for comfortable operation
  • Protection of bottom heating and flat stacking surface provided by embedded SiC plate in the floor
  • Multi-layered, fiber-free insulation of light refractory bricks and special backup insulation
  • Door with brick-on-brick seal, hand fitted
  • Short heating times due to high installed power
  • Side vent with bypass connection for exhaust pipe
  • Self-supporting arch for high stability and greatest possible protection against dust
  • Quick lock on door
  • Freely adjustable air slide intake in furnace floor
  • Stand included
  • Defined application within the constraints of the operating instructions
Specifikationer
Capacità (sistema metrico) 60 L
Temperatura (sistema metrico) 1400°C
Controllo della temperatura C440
Dimensioni interne (L x P x A) 400 x 400 x 400 mm
Dimensioni esterne (L x P x A) 1070 x 780 x 1365 mm
Peso (sistema metrico) 300 kg
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.