Learn More
Nabertherm Chamber Furnace LH 1400 Series with C440 Controller
Codice prodotto. 15948360 Sfoglia Tutto Nabertherm Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 L
30 L
60 L
120 L
216 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15948360
Marca: Nabertherm LH2140NCNE
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Robust insulation of light refractory bricks. With a wide variety of optional equipment, these chamber furnaces can be optimally adapted to your processes.
  • Maximum Temperature: 1400 °C
  • Dual shell housing with rear ventilation, provides for low shell temperatures
  • Five-sided heating for very good temperature uniformity
  • Heating elements on support tubes ensure free heat radiation and a long service life
  • Controller mounted on furnace door and removable for comfortable operation
  • Protection of bottom heating and flat stacking surface provided by embedded SiC plate in the floor
  • Multi-layered, fiber-free insulation of light refractory bricks and special backup insulation
  • Door with brick-on-brick seal, hand fitted
  • Short heating times due to high installed power
  • Side vent with bypass connection for exhaust pipe
  • Self-supporting arch for high stability and greatest possible protection against dust
  • Quick lock on door
  • Freely adjustable air slide intake in furnace floor
  • Stand included
  • Defined application within the constraints of the operating instructions
Tekniske data
Capacità (sistema metrico) 216 L
Temperatura (sistema metrico) 1400°C
Controllo della temperatura C440
Dimensioni interne (L x P x A) 600 x 600 x 600 mm
Dimensioni esterne (L x P x A) 1270 x 980 x 1565 mm
Peso (sistema metrico) 460 kg
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.