Learn More
Charcoal, Technical, ActIVated for Gas Adsorption, 10-18 Mesh, Granular, Fisher Chemical™
Product Code. 10263610 Shop All Fisher Chemical Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
500 g
1 kg
missing translation for 'unitSize'
1kg
500g
Product Code. 10263610
missing translation for 'mfr': Fisher Chemical C/4120/53
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 7440-44-0
Formula molecolare C
Numero MDL 133992
Specifications
Punto di fusione 3652°C
Colore Black
Imballaggio Plastic powder jar
Quantità 500 g
Peso formulazione 12g/mol
Forma fisica Solid