Learn More
Charcoal, Technical, Decolourising Powder, ActIVated, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7072914 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic keg
Plastic powder jar
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5kg
Codice prodotto. 11478103
Marca: Fisher Chemical C/4040/53
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 7440-44-0
Formula molecolare C
Numero MDL 133992
Specifica
Punto di fusione 3652°C
Colore Black
Imballaggio Plastic powder jar
Quantità 500 g
Peso formulazione 12g/mol
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Charcoal, Activated
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanza autoriscaldante Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H252-Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi.
Consigli di prudenza
  • P235+P410-Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari.