Learn More
Charcoal, Technical, Powder, Wood, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10395310 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
:
1kg, Plastic powder jar
Codice prodotto. 10395310
Marca: Fisher Chemical C/4010/60
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
1kg, Plastic powder jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 7440-44-0
Colore Black
Imballaggio Plastic powder jar
Formula molecolare C
Numero MDL 133992
Quantità 1 kg
Forma fisica Solid