Learn More
Hanna Instruments™ Termometro con sensore di controllo remoto per frigorifero
Codice prodotto. 10026121
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
–50 - 150 °C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10026121
Marca: Hanna Instruments™ HI14700
Edge
Per monitorare la temperatura di frigoriferi, congelatori e altri apparecchi. Il termometro con sensore remoto Hanna Instruments™ Checkfridge™ è digitale, magnetico, a lettura continua, dotato di sonda con punta in acciaio inox su un cavo da 1 m. L'esclusiva caratteristica CAL Check™ permette la calibrazione interna del dispositivo con il tocco di un interruttore, per ridurre i tempi di preparazione del bagno di ghiaccio.
Termometro digitale magnetico, a lettura continua, dotato di sonda con punta in acciaio inox su un cavo da 1 m. Esclusiva caratteristica CAL Check™ per la calibrazione interna del dispositivo con il tocco di un interruttore, per ridurre i tempi di preparazione del bagno di ghiaccio.
  • Progettato per monitorare la temperatura di frigoriferi, congelatori e altri apparecchi.
  • Due magneti forti incorporati sul retro del dispositivo ne consentono il fissaggio su qualsiasi superficie in acciaio.
  • Il sensore può essere utilizzato per il monitoraggio della temperatura dell'aria o del prodotto.
  • Dispositivo di controllo della calibrazione incorporato attivato con il tocco di un pulsante per garantire letture accurate in qualsiasi momento.
  • 1 batteria AAA da 1.5 V inclusa.
Specifica
Punti di calibrazione A 2 punti
Diametro sonda (sistema metrico) 5 mm
Include Sonda
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1 m
Tipo di sonda Tipo cavo
Risoluzione 0.1 °C
Temperatura max (sistema metrico) 150°C
Min. Temperature (Metric) 50°C
Temperature Range (Metric) –50 - 150 °C
Calibrated Sì
Accuracy ±0.3°C (da –20 a 90°C); ±0.5°C (all’esterno)