Learn More
Lovibond™ Checkit™ Comparator Single Parameter Test Kit
Click to view available options
Range:
0 to 1mg/L
4 to 10pH
5.2 to 6.8mg/L
6 to 7.6mg/L
Analiti:
Ammonia
Copper
pH
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Aqualytic™ Checkit™ Comparator Single Parameter Test Kit includes all materials and operating instructions needed for mobile and static water analysis of a single parameter and comes in a sturdy and handy plastic case.
- Compact and lightweight
- Provides the basis for a comprehensive and easy-to-use analysis system
- Comparator Discs contain a continuous color scale for exact color matching between standard and sample
Specifica
Specifica
| Analiti | Ammonia |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Both Mobile and Static Water Analysis |
| Include | Comparator apparatus, color comparison discs, cells, stirring rod, reagents, instructions |
| Quantità | 1 Each |
| Range | 0 to 1mg/L |
| Tipo | Checkit™ Comparator Single Parameter Test Kit |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- COMPARATOR LOVIBOND 147210 AMMONIA 0 TO 1MG/L
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P405-Conservare sotto chiave.
- MIXTURE LIST-Contiene: salicylic acid, sodium nitropruside dihydrate, lithium hydroxide monohydrate, sodium dichloroisocyan