Learn More
Lovibond™ Checkit™ Comparator Single Parameter Test Kit
Codice prodotto. 11725468
Click to view available options
Range:
0 to 1mg/L
4 to 10pH
5.2 to 6.8mg/L
6 to 7.6mg/L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Analiti:
Ammonia
Copper
pH
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11725468
Marca: Lovibond™ 147130
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Aqualytic™ Checkit™ Comparator Single Parameter Test Kit includes all materials and operating instructions needed for mobile and static water analysis of a single parameter and comes in a sturdy and handy plastic case.
  • Compact and lightweight
  • Provides the basis for a comprehensive and easy-to-use analysis system
  • Comparator Discs contain a continuous color scale for exact color matching between standard and sample
Specifica
Include Comparator apparatus, color comparison discs, cells, stirring rod, reagents, instructions
N. di test 30
Quantità 1 Pack
Range 4 to 10pH
Tipo Checkit™ Comparator Single Parameter Test Kit