Learn More
Lovibond™ CHECKIT™ Comparator Test Kits: Chlorine-Free/Total
Codice prodotto. 11775458
Click to view available options
Range:
0 to 1mg/L
0 to 3.5mg/L
0 to 4mg/L
0.02 to 0.3mg/L
0.1 to 2mg/L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11775458
Marca: Lovibond™ 147040
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
  • Aqua Comparator Housing (D55 for L147000)
  • Aqua Comparator Disc
  • DPD No. 1 Rapid Tablets
  • DPD No. 3 Rapid Tablets
  • 2 x 13.5mm Sample Cells
  • Tablet Crusher
  • Instructions
  • Carrying case
Accurate test kits for routine water analysis
  • Easy to use: add reagent to sample cell, rotate disc until color matches sample, and read concentration value
Specifica
Accuracy ±5%
Da utilizzare con (applicazione) Routine water analysis
Include Aqua comparator™ housing, aqua comparator™ disc, DPD No. 1 rapid tablets, DPD No. 3 rapid tablets, 2 x 13.5mm sample cells, tablet crusher, instructions, carrying case
N. di test 100
Range 0.1 to 2mg/L
Tipo Chlorine Free and Total Test Kit