Learn More
Lovibond™ CHECKIT™ Comparator Test Kits: Total Hardness HR
Click to view available options
Range:
20 to 800mg/L
5 to 500mg/L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Routine water analysis |
| Include | Dispenser bottle, 100mL calibrated sample container, 30mL calibrated sample container, total hardness tablets, instructions, storage case |
| N. di test | 100 |
| Range | 20 to 800mg/L |
| Tipo | Total Hardness Mini Kit |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Rapid test MINIKIT total hardness, AF 445 .
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: lithium hydroxide