Learn More
Lovibond™ CHECKIT™ Comparator Test Kits: Total Hardness HR
Accurate test kit for routine water analysis
48.10€ - 56.70€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Routine water analysis |
---|---|
N. di test | 100 |
Tipo | Total Hardness Mini Kit |
Codice del prodotto | Marca | Range | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Range | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10064500
|
Lovibond™
414450 |
20 to 800mg/L | Dispenser bottle, 100mL calibrated sample container, 30mL calibrated sample container, total hardness tablets, instructions, storage case |
56.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10300071
|
Lovibond™
414240 |
5 to 500mg/L | 30mL calibrated sample container, 30mL calibrated sample container, total hardness tablets, instructions, storage case |
56.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11768999
|
Lovibond™
414240 |
5 to 500mg/L | 30mL calibrated sample container, 30mL calibrated sample container, total hardness tablets, instructions, storage case |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Specifica
Routine water analysis | |
100 | |
Total Hardness Mini Kit |