Learn More
Fisherbrand™ Cheesecloth Wipes
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Quantità confezione:
60 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 60
Descrizione
- Meets all cleanliness specifications of USP (United States Pharmacopoeia) and Federal Specification CCC-G-101c
- Certified to be 100% pure cotton of reagent-grade quality and purity
- Can be used as a filtering material due to their inertness to harsh solvent
Specifica
Specifica
| Product Type | Wipes |
| Materiale | Cheesecloth |
| Quantità confezione | 60 Pk. |